6-Nitroquinoléine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAN0252-25GEA 134 EUR InStock
TCIAN0252-25G TCIAN0252-5G
6-Nitroquinoléine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
6-Nitroquinoléine
Formule: C₉H₆N₂O₂
MW: 174,16 g/mol
Point de fusion: 75 °C
Numéro MDL: MFCD00006799
Numéro CAS: 613-50-3
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/93/36/28989336.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 150.0 to 154.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité