Oxyde de méthyle et de 6-quinolyle ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 6-Methoxyquinoline
M0891-25G M0891-5G
TCIAM0891-25GEA 241 EUR InStock
TCIAM0891-25G TCIAM0891-5G
Oxyde de méthyle et de 6-quinolyle ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Oxyde de méthyle et de 6-quinolyle
Formule: C₁₀H₉NO
MW: 159,19 g/mol
Point d'ébullition: 284°C
Point de fusion: 19 °C
Densité: 1,152 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00006800
Numéro CAS: 5263-87-6
EINECS: 226-077-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b0f2071d9ac9d56cafee43b90b2f545cbbed8137&vid=b0f2071d9ac9d56cafee43b90b2f545cbbed8137&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité