2-Quinoléinol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
H0304-1G H0304-10G
TCIAH0304-1GEA 25.3 EUR InStock
TCIAH0304-1G TCIAH0304-10G
2-Quinoléinol ≥98.0% (par GC)
2-Quinoléinol
Formule: C₉H₇NO
Point d'ébullition: 347 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 199…200 °C
Densité: 1,37 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006743
Numéro CAS: 59-31-4
EINECS: 200-420-6
Merck Index: 14,01825
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=680efe8f2dbf03e8dd0075c70ab71b589f1e668c&vid=bbfc697e64510df892015b19092822fbff00a86a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 194.0 to 201.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité