4-Quinoléinol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAQ0029-25GEA 302 EUR InStock
TCIAQ0029-25G TCIAQ0029-5G
4-Quinoléinol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
4-Quinoléinol
Formule: C₉H₇NO
MW: 145,16 g/mol
Point de fusion: 202…206 °C
Numéro MDL: MFCD00006777
Numéro CAS: 611-36-9
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/36/92/28993692.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 202.0 to 206.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité