5-Quinoléinol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 5-Hydroxyquinoline, Quinolin-5-ol
Q0059-1G Q0059-5G
TCIAQ0059-1GEA 39.6 EUR InStock
TCIAQ0059-1G TCIAQ0059-5G
5-Quinoléinol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
5-Quinoléinol
Formule: C₉H₇NO
MW: 145,16 g/mol
Point d'ébullition: 313 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 223…226 °C
Densité: 1,57 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006792
Numéro CAS: 578-67-6
EINECS: 209-428-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a5045dd4cc5ea33f11f796306669504ccc32d7eb&vid=8b92cd77c8d9347962ff15cf146134e8e7ed48cf&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité