6-Quinoléinol ≥96.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Q0060-25G Q0060-5G
TCIAQ0060-25GEA 288 EUR InStock
TCIAQ0060-25G TCIAQ0060-5G
6-Quinoléinol ≥96.0% (par analyse titrimétrique)
6-Quinoléinol
Formule: C₉H₇NO
Point d'ébullition: 313 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 192…193 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00047611
Numéro CAS: 580-16-5
EINECS: 209-454-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8cddbe580913a7c3d5d7ab805a78b44c5e802555&vid=8b8a880173dd9decb837e0fc60876c8e9d210343&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 96.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité