8-Quinoléinol ≥99.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
H0305-25G H0305-500G
TCIAH0305-25GEA 29.7 EUR InStock
TCIAH0305-25G TCIAH0305-500G
8-Quinoléinol ≥99.0% (par GC, analyse par titration)
8-Quinoléinol
Formule: C₉H₇NO
Point d'ébullition: 126°C
Point de fusion: 71.2 °C
Densité: 1,03 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006807
Numéro CAS: 148-24-3
EINECS: 205-711-1
ONU: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 14,04843
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=51b1490ad82bbaf02c3b26a20ce03153911d05c0&vid=76db524c5e72857876835f4dbd0f4a6ae71bc39e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %
Melting point 72.0 to 76.0 deg-C
Solubility in Dichloromethane almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité