Quinoléine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Q0011-25G Q0011-500G
TCIAQ0011-25GEA 27.5 EUR InStock
TCIAQ0011-25G TCIAQ0011-500G
Quinoléine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Quinoléine
Formule: C₉H₇N
Point d'ébullition: 238°C
Point de fusion: -15°C
Densité: 1,095 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 106°C (closed cup)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006736
Numéro CAS: 91-22-5
EINECS: 202-051-6
ONU: 2656
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,08068
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b6b8b2b0a91de9b0c46d740d802a78092add4333&vid=3a548be62c081953d69ab05959abc455253a6d0b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité