2-Chloro-4-méthylquinoleine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
C0191-25G C0191-5G
TCIAC0191-25GEA 167 EUR InStock
TCIAC0191-25G TCIAC0191-5G
2-Chloro-4-méthylquinoleine ≥98.0% (par GC)
2-Chloro-4-méthylquinoleine
Formule: C₁₀H₈ClN
Point d'ébullition: 296°C
Point de fusion: 55…58 °C
Densité: 1,23 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006742
Numéro CAS: 634-47-9
EINECS: 211-209-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=db65ae79d7e76ff3653f5e4618aeed014f1e83e8&vid=47d0bc400aaba8d0b08716a59f63e7e5caa941ab&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 55.0 to 60.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité