6-Méthoxy-2-méthylquinoléine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
M1414-25G M1414-5G
TCIAM1414-25GEA 468 EUR InStock
TCIAM1414-25G TCIAM1414-5G
6-Méthoxy-2-méthylquinoléine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
6-Méthoxy-2-méthylquinoléine
Formule: C₁₁H₁₁NO
MW: 173,21 g/mol
Point d'ébullition: 95 - 96 °C (0,5 -rr)
Point de fusion: 67 °C
Numéro MDL: MFCD00006761
Numéro CAS: 1078-28-0
EINECS: 214-080-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7a008840b6a1937cd8008b6189e10776fb4c4cff&vid=29c12e1bb9aa7144419b8e22603b384dc97488c3&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 64.0 to 68.0 deg-C
Solubility in Methanol within almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité