2-Méthyl-8-quinoléinol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 8-Hydroxy-2-methylquinoline, 8-Hydroxyquinaldine, 2-Methyloxine
M0420-25G M0420-100G
TCIAM0420-25GEA 20.9 EUR InStock
TCIAM0420-25G TCIAM0420-100G
2-Méthyl-8-quinoléinol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2-Méthyl-8-quinoléinol
Formule: C₁₀H₉NO
MW: 159,19 g/mol
Point d'ébullition: 145°C
Point de fusion: 70…72 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006765
Numéro CAS: 826-81-3
EINECS: 212-562-6
ONU: 3077
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=45907f14798bee22af6fd68158dadb28b2e90aa4&vid=9fe742be962dc4b39389554239dccd399d7f650e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 72.0 to 74.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité