2-Méthylquinoléine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAQ0005-500GEA 135 EUR InStock
TCIAQ0005-500G TCIAQ0005-100G TCIAQ0005-25G
2-Méthylquinoléine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2-Méthylquinoléine
Formule: C₁₀H₉N
MW: 143,19 g/mol
Point d'ébullition: 247°C
Point de fusion: -2°C
Point d'éclair: 110°C
Numéro MDL: MFCD00006756
Numéro CAS: 91-63-4
Merck Index: 14,08047
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/36/73/28993673.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité