3-Méthylquinoléine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAM0782-500GEA 983 EUR InStock
TCIAM0782-500G TCIAM0782-5G TCIAM0782-25G
3-Méthylquinoléine ≥98.0% (par GC)
3-Méthylquinoléine
Formule: C₁₀H₉N
MW: 143,19 g/mol
Point d'ébullition: 255°C
Point de fusion: 17 °C
Numéro MDL: MFCD00014661
Numéro CAS: 612-58-8
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/42/50/28974250.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité