4-Méthylquinoléine ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
L0024-25ML L0024-500ML L0024-100ML
TCIAL0024-25MLEA 41.8 EUR InStock
TCIAL0024-25ML TCIAL0024-500ML TCIAL0024-100ML
4-Méthylquinoléine ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
4-Méthylquinoléine
Formule: C₁₀H₉N
Point d'ébullition: 265°C
Point de fusion: 9 °C
Densité: 1,0995 g/cm³ (0 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006784
Numéro CAS: 491-35-0
EINECS: 207-734-2
Merck Index: 14,05441
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=66ce4acf71b78e87a46344c7899059351d05429c&vid=336310ce87fb4db6f286cdab5eaef6cf77769f1c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité