6-Méthylquinoléine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
M0416-25G M0416-5G
TCIAM0416-25GEA 69.3 EUR InStock
TCIAM0416-25G TCIAM0416-5G
6-Méthylquinoléine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
6-Méthylquinoléine
Formule: C₁₀H₉N
Point d'ébullition: 259°C
Point de fusion: –22.2 °C
Densité: 1,0815 g/cm³ (0 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006804
Numéro CAS: 91-62-3
EINECS: 202-084-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0217bc2ce242f9c6f0d3bb8ef77738b2a18b7f62&vid=0217bc2ce242f9c6f0d3bb8ef77738b2a18b7f62&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité