7-Méthylquinoléine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAM1180-25GEA 328 EUR InStock
TCIAM1180-25G TCIAM1180-5G
7-Méthylquinoléine ≥98.0% (par GC)
7-Méthylquinoléine
Formule: C₁₀H₉N
MW: 143,19 g/mol
Point d'ébullition: 257°C
Point de fusion: 39 °C
Numéro MDL: MFCD00006805
Numéro CAS: 612-60-2
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/49/18/28974918.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Almost white or Almost colorless powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 37.0 to 40.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité