8-Méthylquinoléine ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
M0419-25G M0419-5G
TCIAM0419-25GEA 118 EUR InStock
TCIAM0419-25G TCIAM0419-5G
8-Méthylquinoléine ≥99.0% (par GC)
8-Méthylquinoléine
Formule: C₁₀H₉N
Point d'ébullition: 248°C
Point de fusion: –80°C
Densité: 1,0852 g/cm³ (0 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006810
Numéro CAS: 611-32-5
EINECS: 210-264-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7012bfdd23c84c699ac5505df1c0634201b5019b&vid=5802672698b566d80553e37cd08791d34fffe406&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Orange to Green clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité