2,4-Diméthylquinoléine ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
D1237-1G D1237-5G
TCIAD1237-1GEA 83.6 EUR InStock
TCIAD1237-1G TCIAD1237-5G
2,4-Diméthylquinoléine ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
2,4-Diméthylquinoléine
Formule: C₁₁H₁₁N
MW: 157,22 g/mol
Point d'ébullition: 159°C
Numéro MDL: MFCD00006760
Numéro CAS: 1198-37-4
EINECS: 214-832-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c2641cb9e098a22f72d5bbf49e5d97a6e75b686d&vid=b1941df64b3d1238f85cb6df86c4afe5de40882e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Orange to Green clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité