Bromocyclohexane ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
B0581-25G B0581-500G B0581-100G
TCIAB0581-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAB0581-25G TCIAB0581-500G TCIAB0581-100G
Bromocyclohexane ≥98.0% (par GC)
Bromocyclohexane
Formule: C₆H₁₁Br
MW: 163,06 g/mol
Point d'ébullition: 165°C
Point de fusion: –56.5 °C
Densité: 1,33 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 62°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003819
Numéro CAS: 108-85-0
EINECS: 203-622-2
Merck Index: 14,02730
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3516f7490d7c361c5d28fd36b5f622fdbd6da4e8&vid=6e7af25620e6c885c442c3707321586fcd67ec84&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité