Cyclobutanone ≥97.0% (par GC) stabilisé
Fournisseur: TCI
Danger
Stabilization: Stabilised with sodium carbonate (Na₂CO₃)
C1913-1G C1913-5G
TCIAC1913-1GEA 37.4 EUR InStock
TCIAC1913-1G TCIAC1913-5G
Cyclobutanone ≥97.0% (par GC) stabilisé
Cyclobutanone
Formule: C₄H₆O
MW: 70,09 g/mol
Point d'ébullition: 99°C
Point de fusion: -53°C
Densité: 0,93 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 10°C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00001332
Numéro CAS: 1191-95-3
EINECS: 214-745-6
ONU: 1224
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c87df8957053738d3a53d7fd954dc66947bbeeee&vid=fbf2c0aa5ab86f74b1393b8e26f6d8df0ac3b81f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité