Cycloheptanone ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAC0466-25MLEA 45.1 EUR InStock
TCIAC0466-25ML TCIAC0466-500ML TCIAC0466-100ML
Cycloheptanone ≥98.0% (par GC)
Cycloheptanone
Formule: C₇H₁₂O
MW: 112,17 g/mol
Point d'ébullition: 180°C
Point de fusion: -21°C
Point d'éclair: 56°C
Numéro MDL: MFCD00004159
Numéro CAS: 502-42-1
ONU: 1224
ADR: 3,III
Merck Index: 14,02722
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/74/87/28937487.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité