Cyclohexanone ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAC0489-500MLEA 26.4 EUR InStock
TCIAC0489-500ML TCIAC0489-25ML
Cyclohexanone ≥99.0% (par GC)
Cyclohexanone
Formule: C₆H₁₀(=O)
MW: 98,14 g/mol
Point d'ébullition: 157°C
Point de fusion: –31 °C
Point d'éclair: 44°C
Numéro MDL: MFCD00001625
Numéro CAS: 108-94-1
ONU: 1915
ADR: 3,III
Merck Index: 13,02755
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/75/14/28937514.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité