Cyclooctanone ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
C0504-10G C0504-25G
TCIAC0504-10GEA 17.6 EUR InStock
TCIAC0504-10G TCIAC0504-25G
Cyclooctanone ≥97.0% (par GC)
Cyclooctanone
Formule: C₈H₁₄O
Point d'ébullition: 196 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 39…41 °C
Densité: 0,9581 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00001754
Numéro CAS: 502-49-8
EINECS: 207-940-2
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=112cf3324df619bbf10fe1cb1068c8fec63791d4&vid=5f7e01e3db5ff9ea3d8b563c14832c9bb61157ea&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Almost white or Almost colorless powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité