Cyclopentanone ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
C0510-25ML C0510-500ML C0510-100ML
TCIAC0510-25MLEA 17.6 EUR InStock
TCIAC0510-25ML TCIAC0510-500ML TCIAC0510-100ML
Cyclopentanone ≥99.0% (par GC)
Cyclopentanone
Formule: C₅H₈O
MW: 84,12 g/mol
Point d'ébullition: 130°C
Point de fusion: –51°C
Densité: 0,941 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 34°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001409
Numéro CAS: 120-92-3
EINECS: 204-435-9
ONU: 2245
ADR: 3,III
Merck Index: 14,02743
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1f82d128dcf05fe6be2ccceeab758685eb19616c&vid=2153dc3eb99ef35824ced3fb493692aa3f0f0d61&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité