1,2-Cyclohexanedione ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
C0728-25G C0728-5G
TCIAC0728-25GEA 216 EUR InStock
TCIAC0728-25G TCIAC0728-5G
1,2-Cyclohexanedione ≥97.0% (par GC)
1,2-Cyclohexanedione
Formule: C₆H₈O₂
MW: 112,13 g/mol
Point d'ébullition: 194°C
Point de fusion: 33…35 °C
Densité: 1,1305 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00001648
Numéro CAS: 765-87-7
EINECS: 212-155-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c844031b5d22e9607ba24e38a2857add14230126&vid=f82e3c00593c7115742f20b0ffb77a389fdae5d5&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Light yellow to Light orange powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité