1,3-Cyclohexanedione ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Cyclohexane-1,3-dione
C0682-25G C0682-250G
TCIAC0682-25GEA 27.5 EUR InStock
TCIAC0682-25G TCIAC0682-250G
1,3-Cyclohexanedione ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
1,3-Cyclohexanedione
Formule: C₆H₈O₂
MW: 112,13 g/mol
Point d'ébullition: 235 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 105 °C
Densité: 1,25 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00001585
Numéro CAS: 504-02-9
EINECS: 207-980-0
Merck Index: 14,03178
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a7bef83303d232cf8943574e6c014247e0540a9f&vid=7dc23c922f28bbb9f1417597662c8ea45d14118d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 103.0 to 106.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité