1,3-Cyclopentanedione ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
C1146-1G C1146-5G
TCIAC1146-1GEA 20.9 EUR InStock
TCIAC1146-1G TCIAC1146-5G
1,3-Cyclopentanedione ≥98.0% (par GC)
1,3-Cyclopentanedione
Formule: C₅H₆O₂
Point de fusion: 149…152 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00001405
Numéro CAS: 3859-41-4
EINECS: 223-372-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=60ab7a21f43541481a3bdc040add09614e3aaf7e&vid=3342d82b77153721af907a726401f8d52ab774a9&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité