Acide cyclopentanecarboxylique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
C0512-25G C0512-5G
TCIAC0512-25GEA 49.5 EUR InStock
TCIAC0512-25G TCIAC0512-5G
Acide cyclopentanecarboxylique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide cyclopentanecarboxylique
Formule: C₆H₁₀O₂
MW: 114,14 g/mol
Point d'ébullition: 216°C
Point de fusion: 4 °C
Densité: 1,05 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 94°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001371
Numéro CAS: 3400-45-1
EINECS: 222-269-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bd651b2a3a5616f6230c76a47c8028145218a28e&vid=a9b8b3c92b24092fb9a4509a4f3d6639632d7dff&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité