Acide 1-aminocyclopentanecarboxylique ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 1-Aminocyclopentanecarboxylic Acid, Cycloleucine, 1-Aminocyclopentane-1-carboxylic acid
A1063-25G A1063-5G A1063-1G
TCIAA1063-25GEA 274 EUR InStock
TCIAA1063-25G TCIAA1063-5G TCIAA1063-1G
Acide 1-aminocyclopentanecarboxylique ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
1-Aminocyclopentanecarboxylic acid
Formule: C₆H₁₁NO₂
MW: 129,16 g/mol
Point d'ébullition: 254 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 330°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001381
Numéro CAS: 52-52-8
EINECS: 200-144-6
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,02734
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ba988210b9e772de1c937c2b736d786dc9b7c4ce&vid=f83e54dd9ca76a1f266772d0ac49d525ae63aec2&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité