Acide cyclobutane-1,1-dicarboxylique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
C0769-25G C0769-5G
TCIAC0769-25GEA 105 EUR InStock
TCIAC0769-25G TCIAC0769-5G
Acide cyclobutane-1,1-dicarboxylique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide cyclobutane-1,1-dicarboxylique
Formule: C₆H₈O₄
Point d'ébullition: 663 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 156…158 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001325
Numéro CAS: 5445-51-2
EINECS: 226-651-2
ONU: 3261
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a42bedf2922e078460da36d25d628f0c37be75f2&vid=a42bedf2922e078460da36d25d628f0c37be75f2&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité