Chlorocyclobutane ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
C1033-1ML C1033-5ML
TCIAC1033-1MLEA 68.2 EUR InStock
TCIAC1033-1ML TCIAC1033-5ML
Chlorocyclobutane ≥98.0% (par GC)
Chlorocyclobutane
Formule: C₄H₇Cl
Point d'ébullition: 82°C
Densité: 0,991 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: –8°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00013736
Numéro CAS: 1120-57-6
EINECS: 214-314-2
ONU: 1993
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e841a9888d4206f053ab05a920ccc88342fb8288&vid=e841a9888d4206f053ab05a920ccc88342fb8288&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité