Chlorocyclohexane ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Cyclohexyl chloride
C0153-25ML C0153-500ML
TCIAC0153-25MLEA 17.6 EUR InStock
TCIAC0153-25ML TCIAC0153-500ML
Chlorocyclohexane ≥98.0% (par GC)
Chlorocyclohexane
Formule: C₆H₁₁Cl
MW: 118,61 g/mol
Point d'ébullition: 143°C
Point de fusion: -44°C
Densité: 1 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 32°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003822
Numéro CAS: 542-18-7
EINECS: 208-806-6
ONU: 1993
ADR: 3,III
Merck Index: 14,02732
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9209010a5de1ec60eecb19ca9eefdda05fa6eba1&vid=9209010a5de1ec60eecb19ca9eefdda05fa6eba1&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité