Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Chlorocyclopentane ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Cyclopentyl chloride

C0566-25ML C0566-500ML
TCIAC0566-25MLEA 17.6 EUR InStock
TCIAC0566-25ML TCIAC0566-500ML
Chlorocyclopentane ≥98.0% (par GC)
Chlorocyclopentane


Formule: C₅H₉Cl
MW: 104,58 g/mol
Point d'ébullition: 114 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –93 °C
Densité: 1,0051 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 15°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001360
Numéro CAS: 930-28-9
EINECS: 213-212-5
ONU: 1993
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7746629e3d7e6e4c2cdff1f409a956fcb9417c03&vid=7746629e3d7e6e4c2cdff1f409a956fcb9417c03&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité