trans-1,2-Dichlorocyclohexane ≥96.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
D2230-25G D2230-5G
TCIAD2230-25GEA 458 EUR InStock
TCIAD2230-25G TCIAD2230-5G
trans-1,2-Dichlorocyclohexane ≥96.0% (par GC)
trans-1,2-Dichlorocyclohexane
Formule: C₆H₁₀Cl₂
MW: 153,05 g/mol
Point d'ébullition: 69°C
Point de fusion: –6 °C
Densité: 1,1842 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 66°C
Numéro MDL: MFCD00003824
Numéro CAS: 822-86-6
EINECS: 212-503-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5115358877cabdcaa6c4b016facfe7d5f275306d&vid=5115358877cabdcaa6c4b016facfe7d5f275306d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité