2-Chlorocyclohexanol ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Cyclohexene chlorohydrin
C0656-25G C0656-5G
TCIAC0656-25GEA 285 EUR InStock
TCIAC0656-25G TCIAC0656-5G
2-Chlorocyclohexanol ≥95.0% (par GC)
2-Chlorocyclohexanol
Formule: C₆H₁₁ClO
MW: 134,61 g/mol
Point d'ébullition: 84°C
Densité: 1,13 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00003860
Numéro CAS: 1561-86-0
EINECS: 216-339-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=efb5e59808b904d8ff15799daa8220a35ad73c3b&vid=efb5e59808b904d8ff15799daa8220a35ad73c3b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Almost white or Almost colorless powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité