Cyclobutylamine ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Cyclobutylamine, Cyclobutanamine, Aminocyclobutane
A1036-1ML A1036-5ML
TCIAA1036-1MLEA 29.7 EUR InStock
TCIAA1036-1ML TCIAA1036-5ML
Cyclobutylamine ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Cyclobutylamine
Formule: C₄H₉N
MW: 71,12 g/mol
Point d'ébullition: 82°C
Densité: 0,8328 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: -1°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00001328
Numéro CAS: 2516-34-9
EINECS: 219-736-0
ONU: 2733
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4a7ff2475974e8239d03c74d92ef2e854aad6bcb&vid=4a7ff2475974e8239d03c74d92ef2e854aad6bcb&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité