Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Cycloheptylamine ≥97.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI EUROPE

TCIAC0679-10GEA 109 EUR InStock
TCIAC0679-10G
Cycloheptylamine ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Cycloheptylamine


Formule: C₇H₁₅N
MW: 113,2 g/mol
Point d'ébullition: 170°C
Point d'éclair: 47°C
Numéro MDL: MFCD00004153
Numéro CAS: 5452-35-7
ONU: 2733
ADR: 3,III
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/77/18/28937718.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité