Cyclohexylamine ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
C0494-25ML C0494-500ML
TCIAC0494-25MLEA 18.7 EUR InStock
TCIAC0494-25ML TCIAC0494-500ML
Cyclohexylamine ≥99.0% (par GC)
Cyclohexylamine
Formule: C₆H₁₃N
Point d'ébullition: 135°C
Point de fusion: –18 °C
Densité: 0,87 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 30°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001486
Numéro CAS: 108-91-8
EINECS: 203-629-0
ONU: 2357
ADR: 8,II
Merck Index: 14,02729
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=16f9058cc95d1295ebb63b097c80d094732a68da&vid=16f9058cc95d1295ebb63b097c80d094732a68da&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité