Cyclopentylamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Aminocyclopentane
C0887-25ML C0887-500ML
TCIAC0887-25MLEA 36.3 EUR InStock
TCIAC0887-25ML TCIAC0887-500ML
Cyclopentylamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Cyclopentylamine
Formule: C₅H₁₁N
MW: 85,15 g/mol
Point d'ébullition: 107°C
Point de fusion: –86°C
Densité: 0,8689 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 13°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001380
Numéro CAS: 1003-03-8
EINECS: 213-697-3
ONU: 2733
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5b5b6bd6c2ec807c1496052878f62bd58bb97b20&vid=5b5b6bd6c2ec807c1496052878f62bd58bb97b20&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité