Cyclobutanol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
C0770-1G C0770-5G
TCIAC0770-1GEA 62.7 EUR InStock
TCIAC0770-1G TCIAC0770-5G
Cyclobutanol ≥98.0% (par GC)
Cyclobutanol
Formule: C₄H₈O
MW: 72,11 g/mol
Point d'ébullition: 125°C
Densité: 0,9226 g/cm³ (15 °C)
Point d'éclair: 21°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001318
Numéro CAS: 2919-23-5
EINECS: 220-858-1
ONU: 1987
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4f64239de0a21aa6ca768301fa94d2789d499bab&vid=4f64239de0a21aa6ca768301fa94d2789d499bab&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité