Cyclododécanol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
C0461-25G C0461-500G
TCIAC0461-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAC0461-25G TCIAC0461-500G
Cyclododécanol ≥98.0% (par GC)
Cyclododécanol
Formule: C₁₂H₂₄O
MW: 184,32 g/mol
Point d'ébullition: 104°C
Point de fusion: 75…78 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003717
Numéro CAS: 1724-39-6
EINECS: 217-031-2
ONU: 3077
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=773d9bcbb53e59f37c8903651db947941cb97527&vid=773d9bcbb53e59f37c8903651db947941cb97527&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 76.0 to 80.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité