Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Cyclopentanol ≥99.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger

C0509-25ML C0509-500ML C0509-100ML
TCIAC0509-25MLEA 17.6 EUR InStock
TCIAC0509-25ML TCIAC0509-500ML TCIAC0509-100ML
Cyclopentanol ≥99.0% (par GC)
Cyclopentanol


Formule: C₅H₁₀O
Point d'ébullition: 140°C
Point de fusion: –19 °C
Densité: 0,949 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 47°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001363
Numéro CAS: 96-41-3
EINECS: 202-504-8
ONU: 2244
ADR: 3,III
Merck Index: 14,02742
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a9f149481bc05bae1071a70458bc87be46fedabd&vid=a9f149481bc05bae1071a70458bc87be46fedabd&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité