Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Cyclododécane ≥99.0% (par GC)

Fournisseur: TCI

C0554-25G C0554-500G C0554-100G
TCIAC0554-25GEA 42.9 EUR InStock
TCIAC0554-25G TCIAC0554-500G TCIAC0554-100G
Cyclododécane ≥99.0% (par GC)
Cyclododécane


Formule: C₁₂H₂₄
Point d'ébullition: 111°C
Point de fusion: 58…61 °C
Densité: 0,855 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 98 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014258
Numéro CAS: 294-62-2
EINECS: 206-033-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a49cd6d3661a1a77c8fe644f5295f734df65bc68&vid=a49cd6d3661a1a77c8fe644f5295f734df65bc68&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 60.0 to 63.0 deg-C
Solubility in Toluene almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité