3-Bromopropionate d'éthyle ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B0647-25G B0647-500G B0647-100G
TCIAB0647-25GEA 47.3 EUR InStock
TCIAB0647-25G TCIAB0647-500G TCIAB0647-100G
3-Bromopropionate d'éthyle ≥98.0% (par GC)
3-Bromopropionate d'éthyle
Formule: C₅H₉BrO₂
Point d'éclair: 79°C
Numéro MDL: MFCD00000251
Numéro CAS: 539-74-2
EINECS: 208-724-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4d72adde2d02aaab0b76c4acfaec0b6d56144f22&vid=4d72adde2d02aaab0b76c4acfaec0b6d56144f22&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité