3-Bromopropionate de méthyle ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Methyl 3-bromopropanoate
B0648-25G B0648-100G
TCIAB0648-25GEA 55 EUR InStock
TCIAB0648-25G TCIAB0648-100G
3-Bromopropionate de méthyle ≥99.0% (par GC)
3-Bromopropionate de méthyle
Formule: C₄H₇BrO₂
MW: 167 g/mol
Point d'ébullition: 105°C
Point d'éclair: 75°C
Numéro MDL: MFCD00000250
Numéro CAS: 3395-91-3
EINECS: 222-247-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5fe9e721219d8d7e27f94e61a5dcf1392bae6265&vid=5fe9e721219d8d7e27f94e61a5dcf1392bae6265&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité