2-Bromo-6-méthoxypyridine ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B3260-25G B3260-5G
TCIAB3260-25GEA 121 EUR InStock
TCIAB3260-25G TCIAB3260-5G
2-Bromo-6-méthoxypyridine ≥97.0% (par GC)
2-Bromo-6-méthoxypyridine
Formule: C₆H₆BrNO
Point d'ébullition: 91°C
Point d'éclair: 104°C
Numéro MDL: MFCD00088345
Numéro CAS: 40473-07-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9111fe8d48130382ce3858b9c098367ce6d7534a&vid=9111fe8d48130382ce3858b9c098367ce6d7534a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité