Acide 4-chloro-2-iodobenzoïque ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAC2604-1GEA 41.8 EUR InStock
TCIAC2604-1G TCIAC2604-5G
Acide 4-chloro-2-iodobenzoïque ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Acide 4-chloro-2-iodobenzoïque
Formule: C₇H₄ClIO₂
MW: 282,46 g/mol
Numéro MDL: MFCD00060676
Numéro CAS: 13421-13-1
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/96/43/28939643.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 162.0 to 166.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité