Pipéridine-N-carbaldehyde ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
F0234-25ML F0234-500ML F0234-100ML
TCIAF0234-25MLEA 17.6 EUR InStock
TCIAF0234-25ML TCIAF0234-500ML TCIAF0234-100ML
Pipéridine-N-carbaldehyde ≥98.0% (par GC)
Pipéridine-N-carbaldehyde
Formule: C₆H₁₁NO
Point d'ébullition: 222°C
Point d'éclair: 91°C
Numéro MDL: MFCD00006483
Numéro CAS: 2591-86-8
EINECS: 219-986-0
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bb87216c2c409a29b19fbfe3955b721d17d0186e&vid=bb87216c2c409a29b19fbfe3955b721d17d0186e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité