Téréphtalate de diéthyle ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Diethyl benzene-1,4-dicarboxylate
T0014-25G T0014-500G
TCIAT0014-25GEA 40.7 EUR InStock
TCIAT0014-25G TCIAT0014-500G
Téréphtalate de diéthyle ≥99.0% (par GC)
Téréphtalate de diéthyle
Formule: C₁₂H₁₄O₄
MW: 222,24 g/mol
Point d'ébullition: 142°C
Numéro MDL: MFCD00039891
Numéro CAS: 636-09-9
EINECS: 211-249-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f0d6c8134889d63af518e9364560504991edff7d&vid=f0d6c8134889d63af518e9364560504991edff7d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 43.0 to 47.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité