(±)-α-Terpinéole ≥80.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: α-Terpineol, Terpineol, 2-(4-Methylcyclohex-3-en-1-yl)propan-2-ol
T0022-25ML T0022-500ML
TCIAT0022-25MLEA 18.7 EUR InStock
TCIAT0022-25ML TCIAT0022-500ML
(±)-α-Terpinéole ≥80.0% (par GC)
(±)-α-Terpineol
Formule: C₁₀H₁₈O
MW: 154,25 g/mol
Point d'éclair: 101°C
Numéro MDL: MFCD00001557
Numéro CAS: 98-55-5
EINECS: 202-680-6
Merck Index: 14,09171
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8a2ae161197eb313a5f7642db02ac8ea0b2557bf&vid=8a2ae161197eb313a5f7642db02ac8ea0b2557bf&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 80.0 %
Specific rotation [a]20/D -15.0 to -40.0 deg (neat)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité